4-iod-3-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 291 DKK
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-iod-3-nitroanisol
4-iod-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024195
CAS-nummer: 58755-70-7