3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamate
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 567 DKK
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 186.255 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861760
CAS-nummer: 91188-15-7