6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400356-1G OR400356-5G
APOSOR400356-1GEA 0 DKK
APOSOR400356-1G APOSOR400356-5G
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Formel: C₈H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428561
CAS-nummer: 19477-73-7