3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400323-1G OR400323-5G
APOSOR400323-1GEA 183 DKK
APOSOR400323-1G APOSOR400323-5G
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797226
CAS-nummer: 188813-05-0