Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 676 DKK
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11505949
CAS-nummer: 79670-17-0