Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 644 DKK
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Kogepunkt: 149…152 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06804577
CAS-nummer: 668262-52-0