4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 186 DKK
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Formel: C₁₁H₁₈O₅
Kogepunkt: 144 °C/0,6mmHg
Massefylde: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009210
CAS-nummer: 6317-49-3