2-Brom-4-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400245-25G OR400245-5G OR400245-1G
APOSOR400245-25GEA 0 DKK
APOSOR400245-25G APOSOR400245-5G APOSOR400245-1G
2-Brom-4-nitrophenol
2-Brom-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656567
CAS-nummer: 5847-59-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III