2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400229-1G OR400229-5G
APOSOR400229-1GEA 447 DKK
APOSOR400229-1G APOSOR400229-5G
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847156
CAS-nummer: 53078-69-6