3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 665 DKK
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703367
CAS-nummer: 80410-57-7