Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-chloro-5-iodobenzoate
OR400205-1G OR400205-5G OR400205-25G
APOSOR400205-1GEA 164 DKK
APOSOR400205-1G APOSOR400205-5G APOSOR400205-25G
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆ClIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779253
CAS-nummer: 620621-48-9