3-Bromphenylmethylsulfon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 414 DKK
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
3-Bromphenylmethylsulfon
3-Bromphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇BrO₂S
Molekylvægt: 235.1 g/mol
Smeltepunkt: 102…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095326
CAS-nummer: 34896-80-5