4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 284 DKK
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619131
CAS-nummer: 827-32-7