2-Amino-3-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400160-1G OR400160-250MG OR400160-5G
APOSOR400160-1GEA 0 DKK
APOSOR400160-1G APOSOR400160-250MG APOSOR400160-5G
2-Amino-3-chlorophenol
2-Amino-3-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848418
CAS-nummer: 56962-00-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III