4-Brom-3-nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400141-25G OR400141-5G
APOSOR400141-25GEA 366 DKK
APOSOR400141-25G APOSOR400141-5G
4-Brom-3-nitrobenzaldehyd
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204031
CAS-nummer: 163596-75-6