6-Bromo-3-coumaranone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 2380 DKK
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Formel: C₈H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437617
CAS-nummer: 201809-69-0