Methyl4-iod-3-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400138-1G OR400138-25G OR400138-5G
APOSOR400138-1GEA 183 DKK
APOSOR400138-1G APOSOR400138-25G APOSOR400138-5G
Methyl4-iod-3-nitrobenzoat
Methyl4-iod-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064223
CAS-nummer: 89976-27-2