Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400102-1G OR400102-25G OR400102-5G
APOSOR400102-1GEA 162 DKK
APOSOR400102-1G APOSOR400102-25G APOSOR400102-5G
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566822
CAS-nummer: 57381-62-1