1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 312 DKK
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22573041
CAS-nummer: 380225-68-3