2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 382 DKK
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834663
CAS-nummer: 10401-18-0