6-Brom-o-anisaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400072-1G OR400072-250MG
APOSOR400072-1GEA 589 DKK
APOSOR400072-1G APOSOR400072-250MG
6-Brom-o-anisaldehyd
6-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059232
CAS-nummer: 126712-07-0