Methyl-4-bromosalicylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-hydroxybenzoate
OR400066-1G OR400066-5G OR400066-25G
APOSOR400066-1GEA 164 DKK
APOSOR400066-1G APOSOR400066-5G APOSOR400066-25G
Methyl-4-bromosalicylate
Methyl-4-bromosalicylate
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.0434 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780736
CAS-nummer: 22717-56-2