2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400055-1G OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA 523 DKK
APOSOR400055-1G APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035891
CAS-nummer: 10496-75-0