2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400049-1G OR400049-5G
APOSOR400049-1GEA 0 DKK
APOSOR400049-1G APOSOR400049-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyd
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093683
CAS-nummer: 25016-02-8