3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 1160 DKK
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091527
CAS-nummer: 154257-70-2