4-Bromo-2-chloroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR399021-25G OR399021-5G
APOSOR399021-25GEA 538 DKK
APOSOR399021-25G APOSOR399021-5G
4-Bromo-2-chloroanisole
4-Bromo-2-chloroanisole
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128076
CAS-nummer: 50638-47-6