5-Bromo-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA 898 DKK
APOSOR399005-10G APOSOR399005-5G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekylvægt: 187.0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038281
CAS-nummer: 74204-00-5