(4-Nitrophenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitrophenylacetic acid
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 DKK
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)eddikesyre 97%
(4-Nitrophenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Smeltepunkt: 150…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007383
CAS-nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5