(2-Nitrophenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3988-100G OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA 360 DKK
APOSOR3988-100G APOSOR3988-25G
(2-Nitrophenyl)eddikesyre
(2-Nitrophenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 137…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007190
CAS-nummer: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0