(2-Chlorphenyl)edikkesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3987-100G OR3987-25G OR3987-500G
APOSOR3987-100GEA 183 DKK
APOSOR3987-100G APOSOR3987-25G APOSOR3987-500G
(2-Chlorphenyl)edikkesyre 98%
(2-Chlorphenyl)edikkesyre
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Kogepunkt: 145 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004317
CAS-nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0