N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 164 DKK
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂BNO₅S
Smeltepunkt: 278…284 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363750
CAS-nummer: 850568-77-3