3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 436 DKK
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltepunkt: 224…230 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115692
CAS-nummer: 723282-09-5