3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3978-1G OR3978-5G
APOSOR3978-1GEA 164 DKK
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltepunkt: 132…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115684
CAS-nummer: 237413-05-7