3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3976-1G OR3976-5G
APOSOR3976-1GEA 237 DKK
APOSOR3976-1G APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
Smeltepunkt: 113…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115685
CAS-nummer: 723281-53-6