2-Chlor-p-toluensulfochlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 3320 DKK
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
2-Chlor-p-toluensulfochlorid 98%
2-Chlor-p-toluensulfochlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molekylvægt: 225.09
Kogepunkt: 94…96 °C/0.05mmHg
Smeltepunkt: 34…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203987
CAS-nummer: 42413-03-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II