4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 567 DKK
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₄
Smeltepunkt: 130…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115670
CAS-nummer: 850568-17-1