4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 610 DKK
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₉BO₄
Smeltepunkt: 222…224 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075704
CAS-nummer: 159896-15-8