5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 1040 DKK
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219834
CAS-nummer: 171850-29-6