Chloracetamidin, HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 1140 DKK
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloracetamidin, HCl
Chloracetamidin, HCl
Formel: C₂H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053013
CAS-nummer: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7