4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 164 DKK
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formel: C₅H₇Cl₂NS
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067725
CAS-nummer: 77470-53-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III