4-Piperidinmethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 1090 DKK
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperidinmethanol 97%
4-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 118…120 °C
Smeltepunkt: 55…59 °C
Massefylde: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174228
CAS-nummer: 6457-49-4
UN nummer: 3263
ADR: 8,III