6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 1960 DKK
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formel: C₁₅H₂₁N₃O₄
Smeltepunkt: 298…300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245543
CAS-nummer: 201809-22-5