1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 654 DKK
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₆O₄
Smeltepunkt: 224…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076411
CAS-nummer: 5768-39-8