2,5-Dichlornicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 164 DKK
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichlornicotinsyre
2,5-Dichlornicotinsyre
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861979
CAS-nummer: 59782-85-3