2,5-Di-tert-butylhydroquinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3870-1KG OR3870-250G
APOSOR3870-1KGEA 0 DKK
APOSOR3870-1KG APOSOR3870-250G
2,5-Di-tert-butylhydroquinon
2,5-Di-tert-butylhydroquinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Smeltepunkt: 217…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-nummer: 88-58-4