2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3867-1G OR3867-5G OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA 1880 DKK
APOSOR3867-1G APOSOR3867-5G APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139513
CAS-nummer: 81438-53-1