5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 1030 DKK
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formel: C6H7NO2
Smeltepunkt: 80…81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06858737
CAS-nummer: 51834-97-0