N-Methyl-4-nitroanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 DKK
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroanilin 97%
N-Methyl-4-nitroanilin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 291
Smeltepunkt: 149…154 °C
Massefylde: 1.201
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007305
CAS-nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III