Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 164 DKK
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027294
CAS-nummer: 882499-87-8