(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (5-Bromo-2-pyridyl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazinopyridine
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 1160 DKK
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formel: C₅H₆BrN₃
Smeltepunkt: 132…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00513424
CAS-nummer: 77992-44-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III